Drukuj
Nasadka filtracyjna z lejkiem, DURAN®
Dostawca: DWK Life Sciences
247202407 247205001 247209003 247212408 247215002 247219004
511-5110EA 136 PLN
511-5110 511-5120 511-5130 511-5117 511-5127 511-5137
Nasadka filtracyjna z lejkiem, DURAN®
Lejki, rozdzielacze i wkraplacze Lejki filtracyjne Lejki filtracyjne
Nasadka filtracyjna ze DURAN®, szkło borokrzemowe 3.3, przezroczyste, lejek z PP i dwie gumowe uszczelki.
  • Łatwe do wymiany płytki
  • Proste i bezpieczne usuwanie substancji filtrowanej
  • Łatwe czyszczenie płytek filtracyjnych z obu stron
Możliwość zastosowania płytki szklanej 511-5126 (48 mm Ø) jako podkładki dla filtrów membranowych i papierowych w modelu 250 ml.
Informacje do zamówienia: Gwint nasadka filtracyjna szkła lejek i dwie gumowe uszczelki bez płytkę filtracyjną.
Zobacz ceny
SPECYFIKACJE
Environmentally Preferable