Drukuj
Krążki filtracyjne
Dostawca: KARTELL
835 836 837 838 839 840 843 844
519-5001EA 87.5 PLN
519-5001 519-5002 519-5003 519-5004 519-5005 519-5006 519-5007 519-5008
Krążki filtracyjne
Filtry Krążki filtracyjne
Zapobiega przyklejeniu się papieru filtracyjnego do perforowanej powierzchni lejka Büchnera. HDPE.