Drukuj
Butelkowe systemy próżniowe, Nalgene®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Nalgene®
NALG564-0010EA 1060 PLN
NALG564-0010 NALG564-0045 514-0590
Butelkowe systemy próżniowe, Nalgene®
Filtry Zestawy do filtracji, plastikowe
Membrana PES Supor® machV, lejek PS, probówka zbiorcza PP. Optymalny wybór do pracy z małymi objętościami hodowli komórkowych. Oferuje czystą, szybką filtrację od 20 do 50 ml pożywek lub buforów.
  • Nieskie wiązanie białek
  • Niecytotoksyczne i niepirogenne
Dodatkowe informacje: Informacja dotycząca wysyłki: Dostarczana zmontowana jednostka z probówką i oddzielną zakrętką. W każdej paczce dwa statywy wielokrotnego użytku.