Drukuj
Systemy filtracji próżniowej, Nalgene®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
130-4020 130-4045
513-1301EA 869 PLN
513-1301 513-1302
Systemy filtracji próżniowej, Nalgene®
Filtry Zestawy do filtracji, plastikowe
Membrana z azotanu celulozy, lejek: PP, odbieralnik: PS. Gotowe do użycia w analizach mikrobiologicznych, badaniu jakości wody i testach środowiskowych.
  • Podziałka na lejku i odbieralniku
  • Wygodne wyjmowanie membrany
*z szarą kratką