Drukuj
Zestawy do filtracji próżniowej, Nalgene®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Nalgene®
513-1641EA 1021.45 PLN
513-1641 513-1631 734-5019 734-5016 734-5015 734-5018 734-5017 734-5012 734-5014 734-5013
Zestawy do filtracji próżniowej, Nalgene®
Filtry Zestawy do filtracji, plastikowe
Membrana nylonowa, obudowa z PS i zbiornik zbiorczy. Do specjalnych zastosowań. Bez środków zwilżających, najniższa ekstrakcja, doskonała odporność na alkohol.
  • Lejek i odbieralnik z podziałką
  • Szybkę odłaczanie adaptera na wężyk
  • Z pokrywką
*lejek: 1000 ml, odbieralnik: 500 ml