Drukuj
Systemy filtracji próżniowej na górze butelki, bez membrany, Nalgene®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
300-4000 300-4050 300-4100
513-3001EA 1440 PLN
513-3001 513-3002 513-3003
Systemy filtracji próżniowej na górze butelki, bez membrany, Nalgene®
Filtry Zestawy do filtracji, plastikowe
PS, butelkowe lejki do filtracji próżniowej wielokrotnego użytku, odpowiednie do filtracji analitycznej lub sterylnej, z próżnią lub ciśnieniem.
  • Odbieralnik z podziałką
  • Dwa ramiona boczne na wężyki o średnicy wewnętrznej 6 - 8 mm
  • Biała pokrywa do wygodnego sterylnego przechowywania filtratu
Compatible with 47/50 mm membranes.
Dodatkowe informacje: Informacja dotycząca wysyłki: Dostarczane z lejkiem i odbieralnikiem, płytką analityczną, płytką sterylizacyjną i pokrywką.