Drukuj
VWR®, filtry odśrodkowe
Dostawca: VWR Collection
516-0227EA 2200 PLN
516-0227 516-0228 516-0229 516-0230 516-0231 516-0232 516-0233 516-0234 516-0235 516-0236
VWR®, filtry odśrodkowe
Filtry Filtry i koncentratory wirówkowe
Wstawka i odbiornik PP Filtry MWCO są idealne do zatężania, oczyszczania i odsolania peptydów, białek, oligonukleotydów, DNA i RNA.
  • Nisko wiążący, typowy odzysk ponad 90%
  • Uszczelniona membrana
  • Pasuje do wirników które akceptują 1,5 ml probówki
Filtry wirówkowe 0,2 i 0,45 μm są stosowane do usuwania cząstek stałych, oczyszczania próbek lub wstępnego filtrowania i oczyszczania z dużych kawałków żelu agarozowego lub akryloamidowego przed dalszym oczyszczaniem za pomocą urządzenia MWCO.
Fits rotors that accept 1,5 ml tubes