Drukuj
Kolby, płaskie dno ze standardowym szlifem
Dostawca: HONEYWELL SAFETY
1002360 1002353 1002354 1002359 1002369 1002366
111-1253EA 81.5 PLN
111-1253 111-1254 111-3550 111-1359 111-1361 111-1360
Kolby, płaskie dno ze standardowym szlifem
Osłony twarzy
Takie połączenie oferuje zarówno wytrzymałość, jak i trwałość. Przyłbice nadają się do różnego rodzaju zastosowań.
  • Lightweight - comfortable enough to wear all day
  • Integral visor fitting ensures extra protection against chemical seepage
  • Economical replaceable visor available in acetate or PC (PC: High impact; acetate: Chemical resistant)
Waga: 160 g
Wizjer: 200 mm
EN 166
Certyfikaty: EN 166
Informacje do zamówienia: Wizjer, osłonę brwi i osłonę podbródka należy zamówić osobno. Pełna lista elementów znajduje się w zakładce Akcesoria. Uchwyt należy także zamówić oddzielnie (patrz seria 111-1210 lub 111-3549).