Drukuj
Ekstrąktory Soxhleta, Quickfit®
Dostawca: SciLabware
EX5/105 EX5/75
201-8372EA 3730 PLN
201-8372 BIBBEX5/75
Ekstrąktory Soxhleta, Quickfit®
Ekstraktory Ekstraktory Soxhleta i aparaty typu-Soxhlet
Borosilicate glass, large volume.
Flanged extractors which require Quickfit® or NS jointed flasks and condensers.