Drukuj
Aparaty Soxhleta
Dostawca: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05360025 05360031 05360037 05360043 05360046 05360049 05360058 05360070 05365025 05365031 05365037 05365043 05365049 05395125 05395131 05395137 05395143 05395149 05395158 05395170 05360052 05395146 05395152 05365046
533-2131EA 1310 PLN
533-2131 533-2132 533-2133 533-2134 533-2135 533-2136 533-2138 533-2139 533-0039 533-0040 533-0041 533-0042 533-0043 533-2141 533-2142 533-2143 533-2144 533-2146 533-2148 537-1000 533-2137 533-2145 533-2147 537-0030
Aparaty Soxhleta
Ekstraktory Ekstraktory Soxhleta i aparaty typu-Soxhlet
DURAN®, szkło borokrzemowe. Do ekstrakcji z ciał stałych za pomocą rozpuszczalników.
Rozpuszczalnik jest zawracany w sposób ciągły, i destylowany z wyekstrahowanej próbki Ekstrakt jest zatężany w kolbie destylacyjnej Metoda pozwala na efektywny rozdział ze stosunkowo małym zużyciem rozpuszczalnika do ekstrakcji.
Dodatkowe informacje: Kompetny aparat składa się z kolby okrągłodennej NS 29/32, ekstraktora NS 29/32 i chłodnicy połączeniami GL 14 Wszystkie części dostępne są osobno.