Drukuj
Przedłużacz skrzynkowy, 4-wejściowy
Dostawca: Bachmann
139-1395EA 273 PLN
139-1395
Przedłużacz skrzynkowy, 4-wejściowy
Gniazdka i listwy elektryczne
Four-Way Schuko outlet with integrated one pole thermal cut-off switch.
  • Easy to roll and unroll
  • Cable (HO5VV-F G31.50 mm²) with double-earthed, right angle plug
Colour: White.
Max. power: Unrolled 3500 W; cable inside box 1200 W