Drukuj
Listwy gniazdowe na sześć gniazd, Bachmann
Dostawca: BACHMANN ELEKTRO
331.013 331.014
139-1387EA 574 PLN
139-1387 139-1392
Listwy gniazdowe na sześć gniazd, Bachmann
Gniazdka i listwy elektryczne
As for Professional, but also with:
  • High-performance surge protection with three varistors
  • Optical failure indicator