Drukuj
Jednorazowe zatyczki do uszu, Laser Lite®
Dostawca: HONEYWELL SAFETY
3301105 3301106 1013047
111-0137EA 274 PLN
111-0137 111-0138 111-0395
Jednorazowe zatyczki do uszu, Laser Lite®
Zatyczki do uszu Zatyczki do uszu, jednorazowe
Laser Lite® earplugs offer optimal comfort for long-term wear.
  • Bright colours for high visibility
  • Self-adjusting foam to fit virtually every user
  • T-shape for easy insertion and wear
SNR: 35 dB
EN 352-2
Certyfikaty: EN 352-2
Uwaga: * One size fits all.