Drukuj
Jednorazowe zatyczki do uszu, Max®
Dostawca: HONEYWELL SAFETY
3301130 3301161 1013046
111-0139EA 357 PLN
111-0139 111-0140 111-0394
Jednorazowe zatyczki do uszu, Max®
Zatyczki do uszu Zatyczki do uszu, jednorazowe
Max® earplugs offer superior noise blocking performance in a disposable earplug.
  • Bell shape provides maximum ear comfort
  • Improved design is easier to insert
  • Smooth, soil resistant covering prevents dirt penetrating the surface prior to insertion
SNR: 37 dB
SNR: 37 dB
EN 352-2:2002
Certyfikaty: EN 352-2:2002