Drukuj
VWR®, Jednorazowe naczynka i foremki wagowe
Dostawca: VWR Collection
611-1350EA 376 PLN
611-1350 611-1351 611-1352 611-1353 611-1354 611-1380 611-3658 611-3659 VWRI611-1354
VWR®, Jednorazowe naczynka i foremki wagowe
Łódeczki Łódeczki wagowe
Naczynka i foremki aluminiowe.
  • Kompatybilne z większością wag i suszarek
  • Bez oleju
  • Lekko zwężone w celu łatwego układania
Wytrzymałe jednorazowe naczynka i foremki. Idealne do zastosowań ogólnych takich jak: ważenie, dozowanie, przechowywania i suszenie.