Drukuj
VWR®, Szalki jednorazowe z uchwytem
Dostawca: VWR
VWR®
611-1379EA 190 PLN
VWRU12577-081 VWRU16005-126_U 611-1379 611-1378 VWRU16005-126 611-1362 611-1372 611-1371
VWR®, Szalki jednorazowe z uchwytem
Łódeczki Łódeczki wagowe
Aluminium.
  • Płaskie dno
  • Szalki posiadają niewielkie uchwyty do łatwego przenoszenia
  • Wolne od zanieczyszczeń olejowych
  • Łatwe do układania
Sturdy, disposable dishes feature crimped sides and tabs. Ideal for general purpose weighing, dispensing and storage applications. Can also serve as evaporating dishes, parts containers or dust covers.