Drukuj
Naczynia do barwienia
Dostawca: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
41205001 41205002 41205010
631-0347EA 148 PLN
631-0347 630-2600 631-0346
Naczynia do barwienia
Słoje, naczynia i pojemniki Pojemniki do barwienia praparatów
Soda-lime glass.
  • Removable cover
Staining dish for 76×26 mm slides or slides with width up to 45 mm.