Drukuj
Szalki Petriego, Duroplan®, DURAN®
Dostawca: DWK Life Sciences
217554101 217554307 217554607 217554804 217555106 217555303
391-0810EA 121 PLN
391-0810 391-0820 391-0830 391-0840 391-0850 391-0860
Szalki Petriego, Duroplan®, DURAN®
Szalki do hodowli Szalki Petriego
DURAN®, szkło borokrzemowe 3.3, przezroczyste. Szalki znajdują zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym, w przetwórstwie spożywczym, a także w środowiskach szpitalnych do próbek z powierzchni skóry, stołów operacyjnych i innych przestrzeni roboczych.
  • Oba elementy płaskie, bez pęcherzyków i smug
  • Równomierne rozprowadzenie podłoża hodowlanego
  • Bez zniekształceń, przejrzyste
  • Odporne na działanie temperatury i substancji chemicznych
DIN 13132
Certyfikaty: DIN 13132