Drukuj
Tace na instrumenty z pokrywką
Dostawca: BOCHEM
8710 8711 8712 8713 8714 8715 8716 8717
216-0050EA 333 PLN
216-0050 216-1739 216-0052 216-0053 216-0054 216-0055 216-0056 216-0057
Tace na instrumenty z pokrywką
Tace/Naczynia/Parownice Tace instrumentalne
Stainless steel, 18/10.
  • Smooth surfaces for fast, easy cleaning
  • Polished electrolytically, anti-magnetic
  • Good chemical resistance, very good thermal resistance