Drukuj
Tace na instrumenty z pokrywką
Dostawca: MUEHLACKER METALWARENFABRIK
00108 00116 00124 00132 00160 00168
216-1381EA 275 PLN
216-1381 216-1382 216-1383 216-1384 216-1386 216-1387
Tace na instrumenty z pokrywką
Tace/Naczynia/Parownice Tace instrumentalne
Stainless steel.
  • Smooth surfaces for fast, easy cleaning
  • Satin brushed
  • Good chemical resistance, very good thermal resistance