Drukuj
VWR®, Krystalizatory
Dostawca: VWR Collection
216-0076EA 226 PLN
216-0076 216-0077 216-0060 216-0061 216-0062 216-0063 216-0064 216-0065 216-0066 216-0067 216-0068 216-0069 216-0070 216-0071 216-0072 216-0073 216-0074 216-0075 216-0078 216-0079
VWR®, Krystalizatory
Tace/Naczynia/Parownice Krystalizatory
Szkło borokrzemowe 3.3, z wylewem lub bez.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Wysoka odporność na temperaturę do 500 °C
  • Minimalna rozszerzalność cieplna, dająca stosunkowo wysoką odporność na zmiany temperatury
Ekonomiczna alternatywa do szerokiego zakresu zastosowań, Z okrągłym polem do opisu
DIN 12337 (bez wylewu)
DIN 12338 (z wylewem)