Drukuj
Krystalizatory, DURAN®
Dostawca: DWK Life Sciences
213112401 213113209 213113809 213114102 213114402 213114908 213115407 213115904 213116309 213132403 213133408 213133802 213134104 213134404 213134901 213135409 213135906 213136302 213113406 213133202
216-1810EA 72.3 PLN
216-1810 216-1811 216-1813 216-1814 216-1815 216-1816 216-1817 216-1818 216-1819 216-1820 216-1862 216-1863 216-1864 216-1865 216-1866 216-1867 216-1868 216-1869 216-1812 216-1821
Krystalizatory, DURAN®
Tace/Naczynia/Parownice Krystalizatory
DURAN®, szkło borokrzemowe 3.3, przezroczyste, z lub bez wylewu.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Odporność na wysoką temperaturę
  • Minimalna rozszerzalność cieplna, zapewniająca wysoką odporność na zmiany temperatury
Do szerokiego zakresu zastosowań. Krystalizatory od pojemności 100 ml w górę posiadają białe kwadratowe pole do opisu.
*without labelling field
DIN 12338 (with spout)
Certyfikaty: DIN 12337 (bez wylewu)
DIN 12338 (z wylewem)