Drukuj
Szalki hodowlane do zapłodnienia, Nunc™
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
150255 150270 150360
391-0109EA 2160 PLN
391-0109 391-0108 391-0475
Szalki hodowlane do zapłodnienia, Nunc™
Szalki do hodowli Szalki do hodowli komórkowych
PS, sterylne, z płaskim dnem, z pokrywką. Te w pełni certyfikowane naczynia są specjalnie przeznaczone do stosowania w zapłodnieniu in vitro (IVF).
  • Facilitates gas exchange with vented lid
  • Produced under ISO 13485 with full lot traceability
  • Certificates of conformity based on a 1-cell stage mouse embryo toxicity test, confirm sterility (SAL 10⁶), non pyrogenicity (LAL test), and that the material has passed USP class VI and MEA test requirements