Drukuj
Szalki do hodowli komórkowych, Nunc™
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
150288 150318 150326 150350 153066 169558 174888 174926 168381 172931
734-2040EA 1260 PLN
734-2040 734-2041 734-2042 734-2043 734-2045 734-2103 734-2113 734-2114 734-1403 734-2704
Szalki do hodowli komórkowych, Nunc™
Szalki do hodowli Szalki do hodowli komórkowych
PS (except 734-2113*, made of Permanox™), sterile, with lid. A large range of dishes, which have been tissue culture-treated.
  • Przejrzysta optycznie jednorodna powierzchnia odpowiednia do mikroskopii
  • Dostępne szalki 35 mm i 60 mm z nadrukowaną siatką do klonowania lub określania wydajności posiewu
  • Traktowane certyfikowanym procesem Nunclon™Δ
These cell culture/petri dishes are made of polystyrene.
These dishes receive the Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta surface treatment, a proprietary surface modification that promotes maximum adhesion for a broad range of cell types.