Drukuj
Płytki do hodowli komórkowych, Nunc™ Multidish
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
150628 150687 140675 176740 140685 142485 142475 152640 167063 167064
734-2156EA 1570 PLN
734-2156 734-2157 391-8036 734-2176 734-0991 734-0993 734-0992 734-1147 734-2372 734-2373
Płytki do hodowli komórkowych, Nunc™ Multidish
Mikropłytki Płytki do hodowli komórkowych
Polistyren, sterylne, z pokrywką. Przydatne w każdych badaniach związanych z hodowlami komórkowymi, ze powiększaniem skali i klonowaniem włącznie.
  • Podniesione brzegi dołków obniżają ryzyko kontaminacji
  • Dołki z płaskim dnem dla zapewnienia optymalnej przejrzystości optycznej
  • Traktowane technologią Nunclon™Δ