Drukuj
Eksykatory szafkowe, Nalgene®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
5317-0070 5317-0120 5317-0180
467-0022EA 3750 PLN
467-0022 467-0023 467-0024
Eksykatory szafkowe, Nalgene®
Eksykatory Eksykatory szafkowe
These transparent acrylic cabinets with stainless steel latches and neoprene gasket provide dust and moisture free storage. Ideal for storing anhydrous, hygroscopic biological or chemical compounds and electronic assemblies. Removable lipped tray holds desiccant.
  • Mogą być używane na biurku, w lodówkach lub zamrażarkach
  • Półki są wyjmowane i ustawialne oraz wentylowane dla zwiększenia przepływu powietrza
Informacje do zamówienia: Supplied with adjustable shelves. Please note that additional or replacement shelves can not be purchased as optional accessories.