Drukuj
Przewód do osuszania gazów, chlorąk wapnia
Dostawca: KARTELL
446 447 448
468-1210EA 35.5 PLN
468-1210 468-1211 468-1212
Przewód do osuszania gazów, chlorąk wapnia
Probówki Rurki osuszające
PE.
  • Both ends have tapered, push-on connectors
Suitable for drying gases.