Drukuj
Eksykator, typu MOBILEX, DURAN®
Dostawca: DWK Life Sciences
247855706 247856102 247856608 247856908
SCOT247855706EA 1650 PLN
SCOT247855706 SCOT247856102 467-0059 467-0060
Eksykator, typu MOBILEX, DURAN®
Eksykatory Eksykatory szklane
DURAN® clear borosilicate glass 3.3, lid with threaded outlet, type MOBILEX (GL 32), stopcock with PTFE spindle.
  • Idealne do aplikacji z próżnią lub bez
  • Dostarczane z pokrywą
Informacje do zamówienia: Dostarczane bez wkładu (odpowiedni wkład należy zamówić oddzielnie).