Drukuj
Eksykator
Dostawca: KARTELL
230 550 554
467-2120EA 980 PLN
467-2120 467-2115 467-2125
Eksykator
Eksykatory Eksykatory z tworzyw sztucznych
Transparent polycarbonate cover with polypropylene base. The specially grooved stopper ensures air is readmitted very slowly to avoid disturbing the contents.
  • Posida ochronę przeciw implizyjną
  • Utrzymuje próżnię 740 mm Hg ze stratą nie większą niż 20 mm Hg w czasie 24 godzin
  • Includes removable pan for holding drying agent
Dodatkowe informacje: Supplied with vacuum release tap and O-ring.