Drukuj
Eksykatory, Nalgene®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
5309-0250 5310-0250
467-3112EA 951 PLN
467-3112 467-3110
Eksykatory, Nalgene®
Eksykatory Eksykatory z tworzyw sztucznych
Transparent PC lid and blue PP base with or without PTFE stopcock. Accepts 6,4 mm (¹/₄") int.Ø. vacuum tubing and can be used with any standard 230 mm desiccator plate, for example Cat. No. 467-3100. Desiccator 467-3110 should be used at room temperature only, 467-3112 is autoclavable.
  • Podstawa jest niewrażliwa na wszystkie stałe środki suszące, w tym kwasy i zasady (nie używaj skoncentrowanych kwasów jako środków suszących)
  • Pokrywa jest szczelna bez użycia uszczelki lub próżni, wymaga użycia smaru
Informacje do zamówienia: Dostarczany bez wk?adu. Odpowiedni wk?ad nale?y zamówi? osobno.