Drukuj
Cylindry szklany bez podziałki, DURAN®
Dostawca: DWK Life Sciences
215-3649EA 133 PLN
215-3649 215-3648 216-0275 216-0273 216-0274 215-1025 215-1022 215-3651 215-3650 216-1850
Cylindry szklany bez podziałki, DURAN®
Cylindry Cylindry
DURAN®, szkło borokrzemowe 3.3, przezroczyste, okrągła podstawa.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna oraz wysoka odporność na zmiany temperatury
  • Bez podziałki
  • Bez wylewu