Drukuj
Kuwety jednorazowe
Dostawca: Brand
759005 759015 759105 759115
634-8111EA 77.5 PLN
634-8111 634-8112 634-0000 634-0001
Kuwety jednorazowe
Kuwety Kuwety spektrofotometryczne
Jednorazowe kuwety makro lub półmikro wykonane z PS lub PMMA do pomiarów kinetycznych.
  • Strzałka wskazuje kierunek drogi optycznej
  • Jasna, czysta 10 mm droga optyczna
  • Okno specjalnej konstrukcji chroni przed zarysowaniami
PS cuvettes - range of application: 340 nm to 900 nm; standard deviation at 360 nm ≤±0.005 extinction units.
External: Cuvette:12.5×12.5×45 mm
Window: Macro cuvette: 10×35 mm
Window: Semi-micro cuvette: 4.5×23 mm
Dodatkowe informacje: Sortowane wg numerów gniazd w celu ograniczenia do minimum rozbieżności wartości współczynnika absorbancji.
Sposób pakowania: Są dostarczane w zamykanym, praktycznym opakowaniu.