Drukuj
Kuwety jednorazowe
Dostawca: Brand
759150 759220 759243 759242 759241 759240 759230 759210 759200 759170 759215 759235
612-5684EA 222 PLN
612-5684 612-5688 612-5693 612-5692 612-5691 612-5690 612-5689 612-5687 612-5686 612-5685 612-2505 612-2506
Kuwety jednorazowe
Kuwety Kuwety spektrofotometryczne
Jednorazowe kuwety często zastępują drogie i delikatne kuwety wykonane ze szkła i kwarcu.
  • Specjalnie zaprojektowane do stosowania przy pomiarach fotometrycznych białek, DNA i RNA w świetle UV
  • Pomiarów przy 260 nm, 280 nm i w świetle widzialnym
  • Okrągłe, kolorowe nasadki dedykowane tylko do kuwet mikro, zapewniają identyfikowalność próbek i uszczelniają do –20 °C
Wysoka odporność chemiczna pozwala na pracę tych kuwet w środowisku większości rozpuszczalników polarnych, roztworów kwasów i zasad.
Sposób pakowania: Pakowane indywidualnie kuwety UV mikro są wolne od DNaz, DNA i RNaz.