Drukuj
Tygle kwarcowe, szerąka podstawa
Dostawca: TECHNICAL QUARTZ SOLUTIONS
73081 73082 73083
216-4496EA 427 PLN
216-4496 216-4497 216-4498
Tygle kwarcowe, szerąka podstawa
Tygle
These crucibles are made from fused quartz, translucent, glazed.
  • Max. temperature: 1050 °C
Dodatkowe informacje: Supplied without lid.