Drukuj
VWR®, Tygle porcelanowe
Dostawca: VWR
VWR®
459-0205EA 128 PLN
459-0205 459-0206 459-0207 459-0208 459-0201 459-0212 459-0202 459-0213 459-0203 459-0214 459-0204 459-0197 459-0198 459-0210 459-0199 459-0211 459-0200 459-0194 459-0195 459-0196 459-0209
VWR®, Tygle porcelanowe
Tygle
Porcelana, glazurowana wewnątrz na na zewnątrz, oprócz podstawy.
  • Można użytkować przy maksymalnej temperaturze do 1000 °C
Pokrywki są dostępne osobno.
Certyfikaty: Według DIN 12904.