Drukuj
Liczniki komórek, Fuchs Rosenthal
Dostawca: LABOR OPTIK
2706000 2710000 2720000 2730000
631-1171EA 507 PLN
631-1171 631-1125 631-1126 631-1127
Liczniki komórek, Fuchs Rosenthal
Szkiełka mikroskopowe i nakrywkowe Komory zliczeniowe
Sixteen large squares of 1 mm² each. Each large square is divided into 16 small squares.
Suitable for counting cells in liquor (CSF).