Drukuj
VWR®, Wkłady chłodzące
Dostawca: Avantor
VWR®
216-1168EA 1050 PLN
216-1168 216-1169
VWR®, Wkłady chłodzące
Wkłady chłodzące
These tough, resuable bottle packs are designed to safeguard temperature-sensitive products during storage and transport. They can be chilled in a freezer, refrigerator, or low temperature incubator and are effective when used with insulated shipping containers.
  • Hard plastic bottle pack is filled with water
  • Can be refrigerated or frozen to keep products cold or frozen
  • Long lasting, high-performance temperature protection
Te paczki lodu są odpowiednie do chłodzenia produktów w skrzyniach chłodzących, torebki lub opakowania Żel zapewnia stałe i niezawodne chłodzenie
  • Nie toksyczne przy użytkowaniu z żywnością. Odpowiednie do ciężkich ładunków. Dostosowane do trudnych warunków transportu