Drukuj
Pojemniki z nakrętką na mocz i próbki biologiczne
Dostawca: KARTELL
2596 2696 5630 5631
216-0254EA 2420 PLN
216-0254 216-0255 216-0264 216-0442
Pojemniki z nakrętką na mocz i próbki biologiczne
Systemy do diagnostyki klinicznej Clinical Sample Collection/Preparation Urine Sample Collection/Preparation
PS, transparent with PE or PP screw caps.
  • 60 ml z zakrętką PE 200 ml z nakrętką PP
  • Szybkie otwieranie i zamykanie, szczelne
Idealne do pobierania, przechowywania i transportu próbek moczu i próbek biologicznych.
* Aseptic containers individually wrapped, with label.