Drukuj
Pojemniki na próbki moczu
Dostawca: KARTELL
5640 5641 5571 5642 5643 5644 5570
216-0266EA 925 PLN
216-0266 216-0267 216-2118 216-2119 KART5643 216-2120 KART5570
Pojemniki na próbki moczu
Systemy do diagnostyki klinicznej Clinical Sample Collection/Preparation Urine Sample Collection/Preparation
PP, przeświecający kubeczki na mocz z zakrętką. Kubki niesterylne mają niebieską zakrętkę i są sprzedawane w opakowaniach zbiorczych. Sterylne kubki mają czerwoną nakrętkę i satynowane miejsce na oznaczenie i są pakowane pojedynczo.
  • Dostępne sterylne lub niesterylne
  • Szybkie otwieranie i zamykanie, szczelne