Drukuj
Pojemniki z nakrętką
Dostawca: Anicrin
C150P121 C150P220 C150P221 C150P120 60.40.18BCAP C150P210 C150P211 C150P111
216-2050EA 609 PLN
216-2050 216-2051 216-2052 216-2049 216-1570 216-2047 216-2048 216-2029
Pojemniki z nakrętką
Słoje, naczynia i pojemniki Słoje/naczynia uniwersalne
Slightly conical vessels, made of PP, translucent with red PE screw cap, for sampling, storage and transportation.
  • Twist cap for quick opening and closing
  • Very good temperature resistance
  • Very good chemical resistance
Uwaga: *Produkt(y) na tej stronie nie są objęte zakresem dyrektywy UE 2019/904