Drukuj
Próbowki z nakrętkami, Nunc™
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
363282 364238
479-0017EA 1210 PLN
479-0017 479-0019
Próbowki z nakrętkami, Nunc™
Pojemniki na próbki Pojemniki na próbki
Polistyren, przezroczysty z białą zakrętką z polietylenu.
  • Good chemical resistance, designed for a high level of mechanical stress
  • Temperature resistant from –10 to +70 °C
  • Can be centrifuged up to 4000×g
Płaskie dno. Nakrętka nie posiada ostrych krawędzi wewnętrznych, brak więc ryzyka formowania się kropli a ryzyko tworzenia areozoli jest zminimalizowane. Idealne do transportu i przechowywania krwi, moczu itp. Pojemność robocza 25 ml.