Drukuj
Pojemniki na próbki z nakrętką
Dostawca: VITLAB
130597 130297 130397 130497
216-3196EA 428 PLN
216-3196 216-3193 216-3194 216-3195
Pojemniki na próbki z nakrętką
Słoje, naczynia i pojemniki Słoje/naczynia uniwersalne
PFA, with PFA screw cap.
  • Good chemical resistance
  • Temperature resistant from −270 to +250 °C
For sample collection, storage and transport.
Uwaga: *Produkt(y) na tej stronie nie są objęte zakresem dyrektywy UE 2019/904