Drukuj
Pojemnik na próbki, z nakrętką lub na zatrzask
Dostawca: KARTELL
2598 597
216-2280EA 1720 PLN
216-2280 216-2260
Pojemnik na próbki, z nakrętką lub na zatrzask
Pojemniki na próbki Pojemniki na próbki
PP, półprzeźroczyste lub PS, transparętne z pokrywą z PE.
  • PP - bardzo dobra odporność chemicznej i termicznej od –10 do +121 °C, nadaje się do sterylizacji w autoklawie
  • PS - dobra odporność chemiczna i termiczna od –10 do +70 °C
  • Oba typy są szczelne, lekkie i wytrzymałe
Idealne do pobierania próbek, transportu i przechowywania.