Drukuj
Pojemniki z pokrywkami na zatrzask
Dostawca: KARTELL
731 732 733 734 735 736 737 730
216-3134EA 209 PLN
216-3134 216-3138 216-3140 216-3142 216-3144 216-3143 216-3136 216-0576
Pojemniki z pokrywkami na zatrzask
Pojemniki na próbki Pojemniki na próbki
LDPE, półprzeźroczyste.
  • Dobra odporność chemiczna
  • Dobra odporność termiczna do 80 °C
  • Lekka i solidna konstrukcja
With attached snap-on lid. The lid snaps easily into place with light pressure. Flat base.