Drukuj
Pojemniki na próbki, z zatrzaskową pokrywką, Nalgene®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
6250-0005 6250-0012 6250-0018 6250-9028 6250-9050 6250-9075
216-8151EA 70.5 PLN
216-8151 216-8152 216-8153 216-8154 216-8155 216-8156
Pojemniki na próbki, z zatrzaskową pokrywką, Nalgene®
Pojemniki na próbki Pojemniki na próbki
LDPE, półprzezroczysty.
  • Dobra odporność chemiczna
  • Odporność termiczna od −100 do +80 °C
  • Szczelna pokrywka, wytrzymałe
Odpowiednie jako pojemnik na próbki, zlewka do pomiaru pH, naczynko wagowe i do wielu innych zastosowań.