Drukuj
Słoiki szerąkie z nakrętką, Nalgene®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
2116-0015 2116-0030 2116-0060 2116-0125 2116-0250 2116-0500 2116-1000 2117-0060 2117-0125 2117-0250 2117-0500 2117-1000 2118-0001 2118-0002 2118-0004 2118-0008 2118-0016 2118-0032 2118-9050
216-8201EA 121 PLN
216-8201 216-8202 216-8203 216-8204 216-8205 216-8206 216-8207 216-8213 216-8214 216-8215 216-8216 216-8217 216-8222 216-8223 216-8224 216-8225 216-8226 216-8227 216-8221
Słoiki szerąkie z nakrętką, Nalgene®
Słoje, naczynia i pojemniki Słoje/naczynia uniwersalne
PC, clear with white PP screw cap, PMP, clear with white PP screw cap or PPCO, translucent with white PP screw cap.
  • PC: Bardzo odporny na uderzenia, nietoksyczny. Nadaje się do stosowania w chłodniach i lodówkach. Odporny na temperatury od −135 do +135 °C
  • PMP: Dobra odporność chemiczna, idealny jako pojemnik do przechowywania. Utrata formaldehydu tylko 2% rocznie. Spełnia wymagania CFR 21, Part 177.1520 w zakresie stosowania z żywnością i napojami. Odporny na temperatury od −20 do +175 °C
  • PPCO: Bardzo dobra odporność chemiczna. Odporność na temperaturę od −10 do +121 °C
Pojemniki o prostych ścianach z szerokim otworem