Drukuj
Pojemniki z wieczkiem
Dostawca: Brand
61815 61820
216-3184EA 120 PLN
216-3184 216-3188
Pojemniki z wieczkiem
Słoje, naczynia i pojemniki Słoje/naczynia uniwersalne
PP, przeświecający.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Do stosowanie w temp. od −10 do +125 °C
  • Autoklawowalne
Idealne do przechowywania, transportowania próbek.