Drukuj
Pojemniki do transportu i przechowywania z pokrywką na zacisk
Dostawca: hünersdorff GmbH
911100 911200 911300 911400 911600
216-3212EA 0 PLN
216-3212 216-3214 216-3216 216-3218 216-3219
Pojemniki do transportu i przechowywania z pokrywką na zacisk
Pojemniki na próbki Pojemniki na próbki
White HDPE jar with white LDPE lid
  • Good thermal and chemical resistance
  • Freezable, stackable
  • With tightly sealing lid
For storing and transporting solid and liquid materials, samples and general labware.