Drukuj
VWR®, Pojemniki na próbki z zatyczką na wcisk
Dostawca: VWR Collection
216-2625EA 828 PLN
216-2625 216-2627 216-2628
VWR®, Pojemniki na próbki z zatyczką na wcisk
Pojemniki na próbki Pojemniki na próbki
PP, prześwitujące.
  • Może być obsługiwany jedną ręką; wieczko pozostaje w pionie po otwarciu
  • Bardzo dobra odporność chemiczna i temperaturowa
  • Jałowe
Idealny do zbierania, przechowywania i transportu próbek.
Uwaga: *Produkt(y) na tej stronie nie są objęte zakresem dyrektywy UE 2019/904.