Drukuj
Pojemniki na próbki z nakrętkami
Dostawca: KARTELL
916 914 910 912 913 911
216-3112EA 530 PLN
216-3112 216-3110 216-3102 216-3106 216-3108 216-3104
Pojemniki na próbki z nakrętkami
Pojemniki na próbki Pojemniki na próbki
Do przechowywania i transportu próbek..
LDPE, półprzezroczysty.
  • Good chemical resistance, good temperature resistance
  • Strong walls, slightly conical shape
  • Particularly tight seal through screw cap with cone gasket